主要文件
GF36594838
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, porosity 0.84
别名:
AL603825
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$791.00
$791.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$791.00
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
$791.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
制造商/商品名称
Goodfellow 365-948-38
尺寸
100 × 100 mm
厚度
12.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)