Key Documents
GF35975605
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, hard
别名:
CZ057120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 359-756-05
長度 × 壁厚
500 mm × 0.1 mm
外徑 × 內徑
1.0 mm × 0.8 mm