主要文件
GF35921954
Polyoxymethylene/Acetal Copolymer - 10% Carbon Fiber Reinforced
(POMC - 10% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
别名:
OX336310
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$595.00
$595.00
预计发货时间2025年4月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$595.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$595.00
预计发货时间2025年4月03日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 359-219-54
重量
1000 g
颜色
black
标称颗粒尺寸
3 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)