Merck
GF35572271
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
别名:
CD006020
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,900.00
$1,900.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,900.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cd
CAS号:
分子量:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141707
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$1,900.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 355-722-71
電阻係數
7.27 μΩ-cm, 22°C
重量
1000 g
零件最大尺寸
60 μm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
密度
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI 密鑰
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)