主要文件
GF35022563
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m
别名:
FP341050
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$479.00
$479.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$479.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$479.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 350-225-63
长度
0.5 m
厚度
0.05 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)