主要文件
GF34004933
Aluminum/copper
lump, Al 98%/Cu 2%, 6 mm max. lump size, weight 20 g
别名:
AD156100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$510.00
$510.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$510.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
$510.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 340-049-33
重量
20 g
最大肿块尺寸
6 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)