主要文件
GF33785994
Stainless steel - 17-4ph
rod, Fe/Cr17%/Ni 4%, 8.0 mm diameter, length 100 mm
别名:
FL017910
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$258.00
5 EA
$1,040.00
$258.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$258.00
5 EA
$1,040.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$258.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 337-859-94
长度
100 mm
直径
8.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)