主要文件
GF33689469
氮化硼
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
别名:
B 603151
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$566.00
$566.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$566.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$566.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 336-894-69
直径
30 mm
30 mm
厚度
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)