主要文件
GF33032078
Haynes® 230 alloy, Ni62Cr22W14Mo2
rod, 100mm x 12.7mm diameter, annealed
别名:
NE057920
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$431.00
$431.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$431.00
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
$431.00
预计发货时间2025年5月29日详情
获取大包装报价
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 330-320-78
長度 × 直徑
100 mm × 12.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Haynes is a registered trademark of Haynes International, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)