Merck
GF32670772
foil, thickness 0.1 mm, 12 mm diameter, purity 99%
别名:
Y 000210
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$324.00
$324.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$324.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Y
CAS号:
分子量:
88.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141617
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$324.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 326-707-72
電阻係數
57 μΩ-cm, 20°C
直徑
12 mm
12 mm
厚度
0.1 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
密度
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Y]
InChI
1S/Y
InChI 密鑰
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)