Merck
GF29872929
foil, thickness 0.012 mm, 10 mm diameter, purity 99.99+%
别名:
CU000260
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cu
CAS号:
分子量:
63.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141711
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥99.99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 298-729-29
电阻率
1.673 μΩ-cm, 20°C
直径
10 mm
10 mm
厚度
0.012 mm
沸点
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)