主要文件
GF29635050
Polycarbonate - 20% Glass Fiber Filled
(PC - 20% GFR), rod, diam. 63.5 mm, L 100 mm, black
别名:
CT347960
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$654.00
$654.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$654.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$654.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 296-350-50
长度
100 mm
直径
63.5 mm
颜色
black
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)