主要文件
GF28328025
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm, polymer thickness 0.05mm
别名:
IM301536
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$317.00
$317.00
预计发货时间2025年3月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$317.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
$317.00
预计发货时间2025年3月07日详情
获取大包装报价
描述
Backing Material: 0.035mm Copper
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 283-280-25
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.1 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)