主要文件
GF27565128
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
200mm tube, 6.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 6.36mm inside diameter
别名:
NI197651
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 275-651-28
长度 × 壁厚度
200 mm × 0.07 mm
外径 × 内径
6.5 mm × 6.36 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)