主要文件
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
别名:
SI637500
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 273-837-77
长度
150 mm
外径
10.0 mm
壁厚度
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)