Merck
GF27025691
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
别名:
CO006110
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Co
CAS号:
分子量:
58.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141710
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥99.99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 270-256-91
电阻率
6.24 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
最大肿块尺寸
10 mm
沸点
2900 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)