主要文件
GF26594994
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
1000g lump, 100mm max. lump size
别名:
BI036100
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$952.00
$952.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$952.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$952.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 265-949-94
重量
1000 g
最大肿块尺寸
100 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)