主要文件
GF26173021
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, purity 99%
别名:
NI706010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$540.00
$540.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$540.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$540.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 261-730-21
重量
50 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)