主要文件
GF26127255
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99%
别名:
V 536010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
99%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 261-272-55
重量
20 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)