Merck
GF25620353
granule, 15 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99%
别名:
B 006300
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,750.00
$1,750.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,750.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
B
CAS号:
分子量:
10.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141907
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,750.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99%
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 256-203-53
电阻率
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
重量
50 g
标称颗粒尺寸
15 mm
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)