Merck
GF25457878
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.999%
别名:
AS506100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 254-578-78
重量
10 g
塊最大尺寸
10 mm