主要文件
GF24762887
Poly L Lactic Acid - Biopolymer
(PLLA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, condition biopolymer
别名:
ME331050
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$2,780.00
$2,780.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EA
$2,780.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$2,780.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 247-628-87
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.05 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)