主要文件
GF24175469
氮化硼
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
别名:
B 607907
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$646.00
$646.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$646.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$646.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 241-754-69
长度
100 mm
直径
3.6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)