主要文件
GF24086606
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, grade kapton mt
别名:
IM301402
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,580.00
$1,580.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,580.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$1,580.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 240-866-06
长度
2 m
厚度
0.075 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)