Merck
GF23734649
foil, thickness 0.003 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
别名:
BI000050
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,490.00
$1,490.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,490.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141706
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
$1,490.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.97%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 237-346-49
電阻係數
129 μΩ-cm, 20°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.003 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)