主要文件
GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
别名:
W 145440
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$435.00
$435.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$435.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$435.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 234-631-65
长度
1 m
直径
0.38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)