主要文件
GF22682886
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 20 m, insulation thickness 0.030 mm
别名:
NI055892
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$978.00
$978.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$978.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$978.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 226-828-86
长度
20 m
直径
0.30 mm
隔离层厚度
0.030 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)