Merck
GF22667261
lump, 15 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
别名:
AL006105
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,330.00
$1,330.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,330.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141702
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$1,330.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
99.999%
表单
lumps
自燃温度
1400 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 226-672-61
电阻率
2.6548 μΩ-cm
重量
200 g
最大肿块尺寸
15 mm
沸点
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)