GF22370374
别名:
NI055114
1 of 10
GF13395135
Nickel/Chromium
NIST1845A
全蛋粉
Millipore
1.05206
Creatinine
Sigma-Aldrich
13468
硫化钠 水合物
S0756
鞘髓磷脂
C0780
一水肌酸
22244
神经酰胺 来源于牛脊髓
Supelco
47127-U
胆固醇 溶液
C8667
胆固醇
1.08175
百里酚酞
wire
Goodfellow 223-703-74
1000 m × 0.04 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.