Merck
GF22029050
foil, thickness 0.9 mm, 50 mm diameter, purity 99.5%
别名:
FE000414
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141721
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
99.5%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 220-290-50
电阻率
9.71 μΩ-cm
直径
50 mm
50 mm
厚度
0.9 mm
沸点
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)