主要文件
GF21422900
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1 kg
别名:
ET326320
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$625.00
$625.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$625.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$625.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
表单
granular
制造商/商品名称
Goodfellow 214-229-00
重量
1 kg
标称颗粒尺寸
5 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)