主要文件
GF21309005
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 300 x 300mm, 0.125mm thickness, annealed
别名:
FE040200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
foil (annealed)
制造商/商品名称
Goodfellow 213-090-05
尺寸 × 厚度
300 mm × 300 mm × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)