主要文件
GF20932310
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
别名:
MO046020
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,220.00
$2,220.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,220.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$2,220.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 209-323-10
重量
500 g
最大零件尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)