主要文件
GF20754109
Stainless steel - AISI 416
rod, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, 31.5 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
别名:
FF157960
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$355.00
$355.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$355.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$355.00
预计发货时间2025年5月28日详情
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 207-541-09
长度
200 mm
直径
31.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)