主要文件
GF20734332
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, clear amber
别名:
SU307950
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,140.00
$2,140.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,140.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$2,140.00
预计发货时间2025年5月23日详情
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 207-343-32
长度
500 mm
直径
50 mm
颜色
clear amber
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)