主要文件
GF20721923
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 4mm disks, 0.01mm thickness
别名:
NI080200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
foil (disc)
制造商/商品名称
Goodfellow 207-219-23
直径× 厚度
4 mm × 0.01 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)