主要文件
GF19845377
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 100 g
别名:
CD516100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 198-453-77
重量
100 g
塊最大尺寸
15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)