主要文件
GF18952959
Iron/boron/silicon
foil, Fe 78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
别名:
FE810250
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$648.00
$648.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$648.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$648.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 189-529-59
长度
2 m
线圈宽度
50 mm
厚度
0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)