主要文件
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
别名:
W 145370
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥99%
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 188-656-59
长度
10 m
直径
0.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)