主要文件
GF18428665
lump, 20 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
别名:
AS006125
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$746.00
$746.00
预计发货时间2025年8月01日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$746.00
About This Item
UNSPSC代码:
12141906
NACRES:
NA.23
$746.00
预计发货时间2025年8月01日详情
获取大包装报价
方案
99.99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 184-286-65
重量
50 g
最大肿块尺寸
20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
靶器官
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
储存分类代码
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)