主要文件
GF16969270
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
别名:
FA147945
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 169-692-70
长度
200 mm
直径
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)