Merck
GF16616910
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
别名:
PB006120
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pb
CAS号:
分子量:
207.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141723
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥99.99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 166-169-10
电阻率
20.65 μΩ-cm
重量
50 g
最大肿块尺寸
10 mm
沸点
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES字符串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)