主要文件
GF16122327
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
10m wire, 0.5mm diameter, annealed
别名:
NI095150
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$432.00
$432.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$432.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$432.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 161-223-27
长度 × 直径
10 m × 0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)