主要文件
GF15496577
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 40 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
别名:
ES357940
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$902.00
$902.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$902.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
$902.00
预计发货时间2025年5月30日详情
获取大包装报价
表单
rod
制造商/商品名称
Goodfellow 154-965-77
长度
1000 mm
直径
40 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)