主要文件
GF15221933
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
别名:
PT065105
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$2,380.00
$2,380.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$2,380.00
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
$2,380.00
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
表单
wire
制造商/商品名称
Goodfellow 152-219-33
长度
10 m
直径
0.025 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)