主要文件
GF14244285
氮化铝
sheet, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
别名:
AL643125
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,390.00
$1,390.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,390.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352311
NACRES:
NA.23
$1,390.00
预计发货时间2025年5月26日详情
获取大包装报价
表单
sheet
制造商/商品名称
Goodfellow 142-442-85
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)