主要文件
GF13570972
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
别名:
FF217200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 135-709-72
长度 × 厚度
100 mm × 0.13 mm
外径 × 内径
1.65 mm × 1.39 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)