主要文件
GF13437031
硫化锌
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
别名:
ZN536010
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$403.00
$403.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$403.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
$403.00
预计发货时间2025年5月13日详情
获取大包装报价
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 134-370-31
重量
50 g
最大零件尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)