Merck
GF13109666
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
1m wire, 0.10mm diameter, annealed
别名:
TI015150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 131-096-66
長度 × 直徑
1 m × 0.10 mm