主要文件
GF12578799
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
sphere, 0.5mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
别名:
FE226805
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$356.00
$356.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$356.00
About This Item
UNSPSC代码:
11171600
NACRES:
NA.23
$356.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
表单
spheres (grade 100)
质量
precision sphere
包装
1 ea of 100 pieces
制造商/商品名称
Goodfellow 125-787-99
直径
0.5 mm
sphericity
2.50 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)